5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550228M005
ALX550228M025
ENZOALX550228M005EA
171
EUR
ENZOALX550228M005
ENZOALX550228M025
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione ≥98% (par CCM)
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione
Potent and selective NMDA receptor glycine site antagonist.
Soluble in DMSO or dilute aqueous base.
Formule:
C₈H₃Cl₂N₃O₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro CAS:
153504-81-5 |
Résultats des tests de spécification
Purity (TLC, elemental analysis) | ≥98% |