Imprimer
NADPH-Na4
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: NADPH tetrasodium salt, Sodium (2R,3R,4R,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-((((((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1(4H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)oxidophosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-4-hydroxytetrahydrofuran-3-yl phosphate, Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, (reduced form)
ALX480004G001 ALX480004M050 ALX480004M250
ENZOALX480004G001EA 1050 EUR
ENZOALX480004G001 ENZOALX480004M050 ENZOALX480004M250
NADPH-Na4
NADPH-Na4
Formule: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃
MW: 833.35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036263
Numéro CAS: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3