Imprimer
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALX460024G001 ALX460024G005
ENZOALX460024G001EA 85.8 EUR
ENZOALX460024G001 ENZOALX460024G005
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Formule: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Point de fusion: 320 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151092
Numéro CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152