Imprimer
D(+)-Biotine
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
ALX460002G001 ALX460002G005
ENZOALX460002G001EA 50.6 EUR
ENZOALX460002G001 ENZOALX460002G005
D(+)-Biotine
D(+)-Biotine
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Point de fusion: 232…233 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005541
Numéro CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231