Imprimer
Lamotrigine ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430160M025 ALX430160M100 ALX430160M500
ENZOALX430160M025EA 245 EUR
ENZOALX430160M025 ENZOALX430160M100 ENZOALX430160M500
Lamotrigine ≥98%
Lamotrigine
Na⁺ channel blocker
Lamotrigine blocks voltage-gated sodium channels. Inhibits the release of glutamate. Neuroprotective. Anticonvulsant.
Formule: C₉H₇Cl₂N₅
Numéro MDL: MFCD00865333
Numéro CAS: 84057-84-1