Imprimer
Gentamicine, sulfate (sel)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX380003G001 ALX380003G005 ALX380003G010 ALX380003G025
ENZOALX380003G001EA 83.6 EUR
ENZOALX380003G001 ENZOALX380003G005 ENZOALX380003G010 ENZOALX380003G025
Gentamicine, sulfate (sel)
Gentamicine, sulfate (sel)
Point de fusion: 218…237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270181
Numéro CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403