Imprimer
Okadaic acid ammonium salt
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350010C100 ALX350010M001
ENZOALX350010C100EA 330 EUR
ENZOALX350010C100 ENZOALX350010M001
Okadaic acid ammonium salt
Okadaic acid ammonium salt
Formule: C₄₄H₆₇O₁₃·NH₄
Numéro MDL: MFCD00153856
Numéro CAS: 155716-06-6