Imprimer
D-myo-Inositol-1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Ins(1,4,5)P3.6K, IP3
ALX307007M001 ALX307007M005
ENZOALX307007M001EA 159 EUR
ENZOALX307007M001 ENZOALX307007M005
D-myo-Inositol-1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt ≥98% (par CCM)
D-myo-Inositol-1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt
Product of phosphatidylinositol phospholipid hydrolysis.
Causes release of calcium from intracellular stores.
Hygroscopic and soluble in water.
Formule: C₆H₁₂K₃O₁₅P₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 103476-24-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)