Imprimer
AS-252424 ≥98% (par 1H-RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270465M001 ALX270465M005
ENZOALX270465M001EA 61.6 EUR
ENZOALX270465M001 ENZOALX270465M005
AS-252424 ≥98% (par 1H-RMN)
AS-252424
Potent and selective phosphoinositide 3-kinase (PI(3)K) p110γ inhibitor shown to be selective for class IB PI(3)K-mediated cellular effects.
Formule: C₁₄H₈FNO₄S
Numéro MDL: MFCD11045281
Numéro CAS: 900515-16-4