Imprimer
4-(Diméthylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 4-(Dimethylamino)-N-(7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl)benzamide, M344, M 344
ALX270297M001 ALX270297M005
ENZOALX270297M001EA 173 EUR
ENZOALX270297M001 ENZOALX270297M005
4-(Diméthylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide ≥98% (par HPLC)
4-(Diméthylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide
Potent inhibitor of histone deacetylases (HDACs) (IC50≤1µM).
  • HDAC inhibitor
White crystalline solid.
Soluble in DMSO (1mg/ml)
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03453554
Numéro CAS: 251456-60-7