Imprimer
Aminopurvalanol A ≥97% (par 1H-RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (R)-2-((6-((3-Amino-5-chlorophenyl)amino)-9-isopropyl-9H-purin-2-yl)amino)-3-methylbutan-1-ol
ALX270249M001 ALX270249M005
ENZOALX270249M001EA 84.7 EUR
ENZOALX270249M001 ENZOALX270249M005
Aminopurvalanol A ≥97% (par 1H-RMN)
Aminopurvalanol A
CDK/cyclin inhibitor
Cell permeable, reversible and competitive inhibitor of CDK1/cyclin B (IC50=33 nM), CDK2/cyclin A (IC50=33 nM), CDK2/cyclin E (IC50=28 nM) and CDK5/p35 (IC50=20 nM).
Formule: C₁₉H₂₆ClN₇O
Numéro MDL: MFCD06798384
Numéro CAS: 220792-57-4