Imprimer
L(-)-Glutathion, reduit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX157002G005 ALX157002G025
ENZOALX157002G005EA 55 EUR
ENZOALX157002G005 ENZOALX157002G025
L(-)-Glutathion, reduit
L(-)-Glutathion, reduit
Formule: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Point de fusion: 185…195 °C
Densité: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065939
Numéro CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488