Imprimer
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ≥98%, huile incolore, Ultrapure
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLFA0020100 BMLFA0021000
ENZOBMLFA0020100EA 86.9 EUR
ENZOBMLFA0020100 ENZOBMLFA0021000
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ≥98%, huile incolore, Ultrapure
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Polyunsaturated fatty acid.
Soluble in ethanol, hexane and methylene chloride.
Formule: C₂₂H₃₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065722
Numéro CAS: 6217-54-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405d38db02874f4083895c0237a0f9afd14a3b10&vid=44c7fe7b7b208769f34a5de99a18dcb81478fae4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%