Imprimer
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLDG1250010 BMLDG1250050
ENZOBMLDG1250010EA 135 EUR
ENZOBMLDG1250010 ENZOBMLDG1250050
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol ≥98% (par CCM)
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol
PKC activator.
In vitro potent activator of protein kinase C (PKC). Stimulator of secretion and aggregation in blood platelets. Stimulates formation of actin nucleation sites. Stimulation of pp60c-src phosphorylation in EBV transformed B-cells, 470 μM.
Soluble in DMSO or ethanol.
Formule: C₂₃H₄₂O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 86390-77-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27cef47d2ba3487cf240bfb7cf937362b0af86b7&vid=401a937f48e726b3e79b4029bd49e320543c97f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Purity ≥98% (TLC)