all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid ≥99% (par GC), liquide clair, Ultrapure
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLFA0090100
BMLFA0091000
ENZOBMLFA0090100EA
165
EUR
ENZOBMLFA0090100
ENZOBMLFA0091000
all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid ≥99% (par GC), liquide clair, Ultrapure
all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
Beneficial effects in cardiovascular diseases and inflammation.
Isolated from borage oil.
Soluble in ethanol, DMSO or acetone.
Formule:
C₂₀H₃₄O₂ |
Numéro MDL:
MFCD00065721 Numéro CAS: 1783-84-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥99% (GLC) |