Imprimer
Récipient WHEATON®, à col large
Fournisseur: DWK Life Sciences
W209916 W209912
WHEAW209916EA 149 EUR
WHEAW209916 WHEAW209912
Récipient WHEATON®, à col large
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Conteneur en polystyrène avec bouchon à vis en polypropylène revêtu de mousse PE.
  • Le polystyrène transparent offre une excellente visibilité du contenu
  • Idéal pour le stockage d'échantillons solides et de poudres
  • Bonne résistance aux produits chimiques inorganiques