Imprimer
Disulfure de platine (≥74.8% Pt)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
13992.03 13992.06
13992.03EA 315 EUR
13992.03 13992.06
Disulfure de platine (≥74.8% Pt)
Disulfure de platine
CAS No.: 12038-21-0 Molecular Formula: PtS2 Formula Weight: 259.22 Physical Form: Powder Melting Point: 225-250° dec. MDL No.: MFCD00016293
Formule: PtS₂
Point de fusion: 225…250 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016293
Numéro CAS: 12038-21-0
EINECS: 234-876-2