Imprimer
Sulfure de palladium (II) 99% (≥72% Pd) (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
12674.03 12674.06
12674.03EA 283 EUR
12674.03 12674.06
Sulfure de palladium (II) 99% (≥72% Pd) (base métaux)
Sulfure de palladium (II)
Purity: 99% CAS No.: 12125-22-3 Molecular Formula: PdS Formula Weight: 138.46 Physical Form: Crystalline Density: 6.60 Melting Point: 950° dec. MDL No.: MFCD00016285
Formule: PdS
Point de fusion: 950 °C (dec.)
Densité: 6.60
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016285
Numéro CAS: 12125-22-3
EINECS: 235-190-6