Imprimer
Sodium hydroxyde 10% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Caustic soda
05840.7020 05840.3000 05840.4000 05840.5020
KRAF05840.7020EA 378 EUR
KRAF05840.7020 KRAF05840.3000 KRAF05840.4000 KRAF05840.5020
Sodium hydroxyde 10% en solution aqueuse pour analyses
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627