Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
M0837-25G
M0837-5G
TCIAM0837-25GEA
317
EUR
TCIAM0837-25G
TCIAM0837-5G
Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique
Formule:
C₉H₁₀O₃ Point d'ébullition: 137°C Point de fusion: 69…71 °C |
Numéro MDL:
MFCD00064217 Numéro CAS: 7021-09-2 EINECS: 230-300-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 72.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |