Imprimer
Hydroxyde de caesium monohydraté 99.95% (sur base traces de métaux) pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
189520500 189522500
ACRO189520500EA 160 EUR
ACRO189520500 ACRO189522500
Hydroxyde de caesium monohydraté 99.95% (sur base traces de métaux) pour analyses
Hydroxyde de caesium monohydraté
Formule: HCsO·1H₂O
MW: 167.93 g/mol
Point de fusion: 205…208 °C
Numéro MDL: MFCD00149664
Numéro CAS: 35103-79-8
EINECS: 244-344-1
ONU: 2682
ADR: 8 II
Merck Index: 12,02055
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Purity ≥99.95 % (trace metal basis)
Titration with HCl ≥96.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤25 ppm
Cesium carbonate (Cs2CO3) ≤5 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Barium (Ba) ≤15 ppm
Calcium (Ca) ≤2 ppm
Chromium (Cr) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lithium (Li) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Potassium (K) ≤150 ppm
Rubidium (Rb) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤75 ppm
Strontium (Sr) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤25 ppm