Imprimer
Sulfure de dimethyle-borane 2 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
42965.AE 42965.AP
42965.AEEA 95.5 EUR
42965.AE 42965.AP
Sulfure de dimethyle-borane 2 M dans le THF
Sulfure de dimethyle-borane
CAS No.: 13292-87-0 Molecular Formula: C2H9BS Formula Weight: 75.97 Flash Point: -17°(-1°F) Physical Form: Liquid Density: 0.855 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Characteristic Beilstein Reference: 3663489 UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00013189
Formule: C₂H₉BS
Densité: 0,855
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013189
Numéro CAS: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
ONU: 3399
ADR: 4.3,II