Imprimer
Cholest-4-ène-3-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A11743.06 A11743.14
A11743.06EA 76.1 EUR
A11743.06 A11743.14
Cholest-4-ène-3-one ≥98%
Cholest-4-ène-3-one
Purity: 98+% CAS No.: 601-57-0 Molecular Formula: C27H44O Formula Weight: 384.65 Melting Point: 79-81° Beilstein Reference: 4707774
Formule: C₂₇H₄₄O
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003663
Numéro CAS: 601-57-0
EINECS: 210-005-1