Imprimer
Acide 3-pyridinemétaborique 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
359650010 359650050
ACRO359650010EA 80.8 EUR
ACRO359650010 ACRO359650050
Acide 3-pyridinemétaborique 95%
Acide 3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₆BNO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674177
Numéro CAS: 1692-25-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %