Imprimer
DL-α-Phénylalanine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-DL-Phe-OH, DL-Phenylalanine, 3-Phenyl-DL-alanine
164570250 164571000 164575000
ACRO164570250EA 30.7 EUR
ACRO164570250 ACRO164571000 ACRO164575000
DL-α-Phénylalanine 99%
DL-α-Phénylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Point d'ébullition: 313
Point de fusion: 266 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064225
Numéro CAS: 150-30-1
EINECS: 205-756-7
Merck Index: 13,07355
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.3 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Total nitrogen ≥9.0 % (on dry substance)
Amino nitrogen ≥3.0 % (on dry substance)