Imprimer
2-Amino-4-méthylbenzonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Cyano-5-methylaniline
TL00552DA TL00552EA
MAYBTL00552DAEA 0 EUR
MAYBTL00552DA MAYBTL00552EA
2-Amino-4-méthylbenzonitrile
2-Amino-4-méthylbenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132.16
Numéro MDL: MFCD00173706
Numéro CAS: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
ONU: 3439
ADR: 6.1 III