Imprimer
(4-Nitrophényl)acétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitrobenzyl cyanide
A14821.18 A14821.30
A14821.18EA 43.3 EUR
A14821.18 A14821.30
(4-Nitrophényl)acétonitrile ≥98%
(4-Nitrophényl)acétonitrile
Purity: 98% CAS No.: 555-21-5 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 114-117° Boiling Point: 195-197°/12mm Merck Reference: 14,6590 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007372
Formule: C₈H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 195…197 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007372
Numéro CAS: 555-21-5
EINECS: 209-085-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6590