Imprimer
p-Tolylacétonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: P-Toluylacetonitrile, 4-Methylbenzyl cyanide, (4-Methylphenyl)acetonitrile
126440250 126440050 126441000
ACRO126440250EA 47.6 EUR
ACRO126440250 ACRO126440050 ACRO126441000
p-Tolylacétonitrile 98%
p-Tolylacétonitrile
Formule: C₉H₉N
MW: 131.18 g/mol
Point d'ébullition: 242…243 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001922
Numéro CAS: 2947-61-7
EINECS: 220-963-2
ONU: 3276
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5195 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lithium (Li) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤10 ppm