Imprimer
(2-Nitrophényl)acétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Nitrobenzyl cyanide
B20190.06 B20190.14
B20190.06EA 62.6 EUR
B20190.06 B20190.14
(2-Nitrophényl)acétonitrile ≥98%
(2-Nitrophényl)acétonitrile
Purity: 98% CAS No.: 610-66-2 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 81-85° Boiling Point: 178°/12mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007183
Formule: C₈H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 178 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 81…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007183
Numéro CAS: 610-66-2
EINECS: 210-231-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III