Imprimer
o-Tolylacétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (2-Methylphenyl)acetonitrile, 2-(o-Tolyl)acetonitrile, 2-Methylbenzyl cyanide
A14787.06 A14787.14 A14787.22
A14787.06EA 27.6 EUR
A14787.06 A14787.14 A14787.22
o-Tolylacétonitrile ≥98%
o-Tolylacétonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 22364-68-7 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5275 Odour: Almond-like Boiling Point: 211-213° Beilstein Reference: 907182 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001904
Formule: C₉H₉N
MW: 131.18 g/mol
Point d'ébullition: 211…213 °C
Point de fusion: 58…59 °C
Densité: 1.010
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001904
Numéro CAS: 22364-68-7
EINECS: 244-937-5
ONU: 3276
ADR: 6.1 III