Imprimer
L-Alanine, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01007.0025 1.01007.0100 1.01007.9010 1.01007.1000
1.01007.0025EA 56.2 EUR
1.01007.0025 1.01007.0100 1.01007.9010 1.01007.1000
L-Alanine, Millipore®
L-Alanine
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.
Formule: C₃H₇NO₂
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064410
Numéro CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203