Imprimer
L-Phénylalanine
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyms: H-L-Phe-OH, Phenylalanine, H-Phe-OH, L-α-Phenylalanine, (S)-(-)-Phenylalanine, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenyl-L(-)-alanine
17735-1 17735-2
BMOL17735-1EA 0 EUR
BMOL17735-1 BMOL17735-2
L-Phénylalanine
L-Phénylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 173 °C
Densité: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064227
Numéro CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271