Imprimer
L-Phénylalanine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07267.1000 1.07267.9010
1.07267.1000EA 1010 EUR
1.07267.1000 1.07267.9010
L-Phénylalanine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
L-Phénylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 173 °C
Densité: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064227
Numéro CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271