Imprimer
L-Phénylalanine
Fournisseur: Serva
32191.01 32191.03
SERA32191.01EA 0 EUR
SERA32191.01 SERA32191.03
L-Phénylalanine
L-Phénylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 173 °C
Densité: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064227
Numéro CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271