Imprimer
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR1014128.0500 OR1014128.1000 OR1014128_BULK
APOSOR1014128.0500EA 150 EUR
APOSOR1014128.0500 APOSOR1014128.1000 APOSOR1014128_BULK
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate 99%
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Point de fusion: 184...187 °C
Numéro MDL: MFCD00012993
Numéro CAS: 6283-63-2