Imprimer
Colorimètres spectrophotométriques, série Lovibond® PFXi 880
Fournisseur: Lovibond Tintometer
1378801 1378801H 1378802 1378802H 1378803 1378803H 1378804 1378804H 1378805 1378805H 1378806 1378806H
633-0222EA 13370 EUR
633-0222 633-0223 633-0224 633-0225 633-0226 633-0227 633-0228 633-0229 633-0230 633-0231 633-0232 633-0233
Colorimètres spectrophotométriques, série Lovibond® PFXi 880
Colorimètres Colorimètres à transmission automatique
Une série de colorimètres spectrophotométriques automatiques pour l'analyse objective de la couleur des huiles alimentaires, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des carburants et d'autres produits transparents. Les instruments PFXi 880 sont des colorimètres robustes avec des boîtiers en acier, qui fonctionnent également en tant qu'instruments QC dans les laboratoires ou en fonctionnement continu dans un environnement de production. La précision et la reproductibilité des données colorimétriques fournies par ces colorimètres garantissent l'uniformité dans la mesure desMore Product Information