Imprimer
Colorimètres à transmission automatique, série Lovibond® PFX195
Fournisseur: Lovibond Tintometer
1371951 1371952 1371953 1371954 1371955 1371957 1371958 1371959
633-0213EA 9290 EUR
633-0213 633-0214 633-0215 633-0216 633-0217 633-0219 633-0220 633-0221
Colorimètres à transmission automatique, série Lovibond® PFX195
Colorimètres Colorimètres à transmission automatique
Série de colorimètres spectrophotométriques pour mesurer la couleur des échantillons transparents. Chaque version du spectrophotomètre PFX195 inclut une sélection d'échelles colorimétriques standard qui sont utilisées dans un secteur industriel spécifique. Des échelles supplémentaires peuvent être ajoutées, à la commande ou à distance, en tant que mises à niveau facultatives, pour fournir la flexibilité permettant de répondre à vos besoins spécifiques. Les résultats obtenus peuvent être affichés sous forme de données spectrales et de valeurs CIE. Pour les types de produits incompatibles avec les échelles colorimétriques standard, le logiciel PFX195 permet de créer une échelle personnalisée à partir d'une série d'échantillons de référence et de la comparer aux références enregistrées pour obtenir la correspondance la plus proche.
  • RCMSi permet un étalonnage fiable et réduit le besoin de dépannage et de maintenance sur site
  • Données colorimétriques reproductibles et fiables pour éviter toute subjectivité lors du classement colorimétrique
  • Permet le calcul et la description du décalage de tonalité
  • Facilement personnalisable en fonction des spécifications données par l'utilisateur
  • Accepte un large éventail de tubes et de cuves d'échantillons, notamment les cuvettes à flux continu standard
La fonction RCMSi (Service d'étalonnage et de maintenance à distance via internet) permet de réaliser une mesure étalonnée à l'aide d'un traitement des liquides certifié ISO 17025. La réponse spectrale est transmise au serveur d'étalonnage sécurisé de Tintometer Ltd. À la fin de cette procédure, un certificat d'étalonnage traçable est envoyé par courrier électronique à l'utilisateur. Un ensemble de normes est inclus avec chaque appareil de mesure pour permettre un contrôle RCMSi sans aucun frais. Des contrôles RCMSi ultérieurs seraient payants.
Informations de commande: Des informations sur les versions PFXi 195 les plus connues sont présentées ci-dessous. Des versions comprenant des échelles de couleurs telles que Couleur FAC, Couleur Klett (filtre bleu KS-42), Unités de couleur Hess-Ives, Index de jaune, Entrepôts maritimes nord-américains, Rosin ou Pharmacopée chinoise, sont également disponibles.
Information de livraison: Chaque PFX195 est fourni avec un logiciel compatible Windows®, des cuves en verre optique Lovibond® pour les échelles colorimétriques incluses, une lampe de rechange, des instructions et un kit de démarrage RCMSi.