Imprimer
Gants jetables en nitrile Microflex® Mega Texture 93-256
Fournisseur: Ansell
93-256/6.5-7 93-256/7.5-8 93-256/8.5-9 93-256/9.5-10 93-256/10.5-11
ANSE93-256/6.5-7EA 26.9 EUR
ANSE93-256/6.5-7 ANSE93-256/7.5-8 ANSE93-256/8.5-9 ANSE93-256/9.5-10 ANSE93-256/10.5-11
Gants jetables en nitrile Microflex® Mega Texture 93-256
Gants
Gants jetables en nitrile Microflex® Mega Texture 93-256 offrent une prise sûre et une protection durable.
  • Gant jetable en nitrile à manchette courte orange avec grip surélevé
Préhension améliorée : Doté de notre surface Mega Texture pour une adhérence constante dans des conditions humides et sèches.
Résistance à la déchirure: Épaisseur de paume robuste de 0,13 mm/5,1 mil pour résister à la déchirure lors de l'utilisation.
Haute visibilité: Couleur orange pour augmenter la visibilité pendant le travail.
Durable : Formulation solide offrant uneMore Product Information
New Product
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle Mega Texture 93-256
Environmentally Preferable
Usage unique/Réutilisable Usage unique
Poudrés/Non poudrés Non poudrés
Matière Nitrile
Finition Fully textured
Style de manchette À élastique
Longueur de manchette Standard
Épaisseur de doigts 0,16 mm
Épaisseur de paume 0,13 mm
Résistance à la rupture ≥14 MPa
Sterility Non sterile
Anti-statique +
Numéro ASTM. D6319