Imprimer
Sodium chlorure pour l'industrie agroalimentaire
Fournisseur: PanReac AppliChem
206994.0416 206994.1214
APPC206994.0416EA 0 EUR
APPC206994.0416 APPC206994.1214
Sodium chlorure pour l'industrie agroalimentaire
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Point d'ébullition: 1413 °C
Point de fusion: 804 °C
Densité: 2,16 g/cm³ at 20 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (as NaCl) after drying at 625 °C 99.0-100.5%
Identity: Chloride passes test
Sodium passes test
Appearance passes test
Loss on drying not more than: 0.5%
Ferrocyanide (as Na4 Fe(CN)6) not more than: 0.0013 %
Calcium and Magnesium not more than: 0.35%
Barium not more than: 300 ppm
Sodium nitrite not more than: 0.5 %
Arsenic (as As) not more than: 1 ppm
Heavy metals (as Pb) not more than: 2 ppm
For use in foodstuffs according to F.C.C. Specifications F.C.C. 12