Imprimer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, LiChropur™ LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
18127-50ML 18127-10ML
SUPL18127-50MLEA 693 EUR
SUPL18127-50ML 18127-10ML
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, LiChropur™ LC-MS, Supelco®
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule: C₃H₂F₆O
MW: 168.04 g/mol
Point d'ébullition: 59.1
Point de fusion: -96
Numéro MDL: MFCD00011651
Numéro CAS: 920-66-1
Merck Index: 13,09598