Imprimer
Gel de silice, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Fournisseur: Merck
214396-1KG 214396-5KG
214396-1KGEA 93 EUR
214396-1KG 214396-5KG
Gel de silice, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeb910a95beceac796ecc2e40cfbae6327b16611&vid=39912bddd50790ed76c141635a89325146f5ab7d&prid=web&clid=SAPDAM