Imprimer
Couvre-bol autoclavable SMS Heavy-Duty 50 GSM avec indicateur de vapeur
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BWLKCRP30030 BWLKCRP30040 BWLKCRP30036 BWLKCRP30048 BWLKCRP30020 BWLKCRP30042 BWLKCRP30050 BWLKCRP30054 BWLKCRP30024 BWLKCRP30060
129-4013EA 5010 EUR
129-4013 129-4019 KACCBWLKCRP30036 KACCBWLKCRP30048 KACCBWLKCRP30020 KACCBWLKCRP30042 KACCBWLKCRP30050 KACCBWLKCRP30054 KACCBWLKCRP30024 KACCBWLKCRP30060
Couvre-bol autoclavable SMS Heavy-Duty 50 GSM avec indicateur de vapeur
Housses
Ce couvre-bol autoclavable SMS de 50 g/m² constitue une barrière microbienne, idéal pour les applications de production pharmaceutique.
  • Hydrophobe, résistant à la déchirure et à la perforation
  • Crée un second niveau de protection lors de la présentation aseptique et de l'installation du matériel
  • Conçu pour les cycles autoclaves (121 à 135 °C)
  • Fabriqué et emballé dans une salle blanche certifiée ISO 8
  • Fabriqué aux États-Unis
Il n'est plus nécessaire de découper des feuilles de matériaux d'emballage pour la stérilisation et de les fixer avec du ruban adhésif pour autoclave et des élastiques. Une fois le sac extérieur retiré, ce couvre-bol doit rester en place, offrant une protection contre la contamination microbienne et particulaire pendant que les activités de préparation restantes sont effectuées. Utilisé conjointement avec un sac pour autoclave secondaire, il constitue un système d'emballage efficace.
Certifications: Des certificats de conformité sont envoyés avec chaque livraison.
Conditionnement: Emballés en salle blanche dans des sacs en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot et la date de fabrication. Les housses sont emballées à 1 par sac.