Imprimer
Housses de manchon SMS autoclavables Heavy-Duty bleues
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
MFKCRP300-05 MFKCRP300-07 MFKCRP300-16 MFKCRP300-18 MFKCRP300-03 MFKCRP300-09 MFKCRP300-12 MFKCRP300-04 MFKCRP300-06 MFKCRP300-08
129-4011EA 1810 EUR
129-4011 129-4007 129-4021 129-4024 129-4014 129-4008 129-4012 KACCMFKCRP300-04 KACCMFKCRP300-06 KACCMFKCRP300-08
Housses de manchon SMS autoclavables Heavy-Duty bleues
Housses
Cette housse de manchon autoclavable SMS de 50 g/m² constitue une excellente barrière microbienne, idéal pour les applications de production pharmaceutique.
  • Élimine les résidus de ruban autoclave
  • Hydrophobe, résistant à la déchirure et à la perforation
  • Crée un second niveau de protection lors de la présentation aseptique et de l'installation du matériel
  • Conçu pour les cycles autoclaves (121 à 135 °C)
  • Fabriqué et emballé dans une salle blanche certifiée ISO 8
  • Utilisé conjointement avec un sac secondaire pour autoclave, il constitue un système d'emballage efficace
  • Fabriqué aux États-Unis
Il n'est plus nécessaire de découper des feuilles de matériaux d'emballage pour la stérilisation et de les fixer avec du ruban adhésif pour autoclave et des élastiques. Cette approche rentable, qui permet de gagner du temps, normalise le processus de préparation des équipements, minimise la production de particules, tout en garantissant une bonne technique aseptique lors du retrait après la stérilisation.
Certifications: Des certificats de conformité sont envoyés avec chaque livraison.
Conditionnement: Emballés en salle blanche dans des sacs en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot et la date de fabrication. Les housses sont emballées à 100 par sac.