Imprimer
Titane (IV) chlorure 1 mol/l dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Titanium tetrachloride
378161000 378168000
378161000.EA 78.9 EUR
378161000. 378168000.
Titane (IV) chlorure 1 mol/l dans le toluène, AcroSeal®
Titane (IV) chlorure
Formule: Cl₄Ti
MW: 189.69 g/mol
Point d'ébullition: 136
Point de fusion: 136.2
Densité: 0.964 g/cm³
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011267
Numéro CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
ONU: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09555
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear orange Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.1 M