Imprimer
Polypropylèneglycol, M.W. 400
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
40811.18 40811.30
40811.18EA 39.4 EUR
40811.18 40811.30
Polypropylèneglycol, M.W. 400
Polypropylèneglycol
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD01779680
Formule: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
MW: 1025
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084446
Numéro CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8