Imprimer
Polypropylèneglycol, M.W. 2,000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
L14699.AE L14699.AP L14699.PG
L14699.AEEA 38.9 EUR
L14699.AE L14699.AP L14699.PG
Polypropylèneglycol, M.W. 2,000
Polypropylèneglycol
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Flash Point: 194°(381°F) Refractive Index: 1.4510 MDL No.: MFCD01779687
Formule: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
MW: 1025
Densité: 1.002
Point d'éclair: 194 °C (381 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084446
Numéro CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8