Imprimer
Chlorure de phénylacétyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
130301000 130305000
ACRO130301000EA 46.8 EUR
ACRO130301000 ACRO130305000
Chlorure de phénylacétyle 98%
Chlorure de phénylacétyle
Formule: C₈H₇ClO
Point d'ébullition: 94…95 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 91 °C
Densité: 1,16 g/cm³
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000729
Numéro CAS: 103-80-0
EINECS: 203-146-5
ONU: 2577
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to pink-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 %
Free acid (HCl) Traces
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %