Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.0%, en poudre, Bioréactif ultra-pur pour la chromatographie en phase liquide, pour la biologie moléculaire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
4062-01EA 129.37 EUR
4062-01 4062-05
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.0%, en poudre, Bioréactif ultra-pur pour la chromatographie en phase liquide, pour la biologie moléculaire, J.T.Baker®
di-Sodium hydrogénophosphate
Powder. For liquid chromatography and molecular biology applications. Lot analysis on label.
Formule: Na₂HPO₄
MW: 141.96 g/mol
Point de fusion: 250
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ATTEINDRE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (Na₂HPO₄) ≥99.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Insoluble Matter ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %