Imprimer
Sodium hexanitritocobaltate(III), Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Sodium cobaltnitrite, Trisodium hexanitritocobaltate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.02521.0025 1.02521.0100
1.02521.0025EA 91.1 EUR
1.02521.0025 1.02521.0100
Sodium hexanitritocobaltate(III), Supelco®
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Formule: Na₃Co(NO₂)₆
MW: 403.94 g/mol
Point de fusion: ∼220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003512
Numéro CAS: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
ONU: 1479
ADR: 5.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 720 g/l (20 °C)
Melting Point 220 °C
Molar Mass 403.93 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Density 0.48 g/cm3
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer