Imprimer
Acide acétique 75% 75, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
1.37011.1000 1.37011.9025 1.37011.9950
1.37011.1000EA 121 EUR
1.37011.1000 1.37011.9025 1.37011.9950
Acide acétique 75% 75, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Acide acétique
Attention: Store at +15°C to +25°C.
Formule: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Point d'ébullition: 118
Point de fusion: 17
Point d'éclair: 38,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2790
ADR: 8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM